Beskrivning
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar. Vi erbjuder ett komplett utbud av extraktionstillbehör för att komplettera både traditionella kassetter och 96-brunnsplattformat.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblockmanifolder erbjuder ett enkelt sätt att snabbt bearbeta flera prover. Manifoldens styva Corian lock motstår deformation och tillåter prover att eluera direkt i engångsprovrör. Designen möjliggör synlig inspektion av extraktionsprocessen och underlättar rengöringen. HyperSep™ Glasblockmanifolder är kompatibla med HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Pump.
HyperSep vakuumgrenrör i glasblock är hållbara, kemikaliebeständiga enheter som är designade för att ge år av problemfria extraktioner.
Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock
Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
Provrörsställ tillåter användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep extraktionskassetter för fast fas erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
HyperSep-96-systemet innehåller traditionella extraktionssorbenter för fast fas i 96-brunnsplattformat som ger snabb analys utan kompromiss med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96-brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96-produkter finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 16-portars vakuummanifold |
| För användning med (applikation) | SPE |
| För användning med (utrustning) | Vakuum |
| Produktlinje | HyperSep |
| Typ | Vakuumgrenrör |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.