Beskrivning
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar. Vi erbjuder ett komplett utbud av extraktionstillbehör för att komplettera både traditionella kassetter och 96-brunnsplattformat.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblockmanifolder erbjuder ett enkelt sätt att snabbt bearbeta flera prover. Manifoldens styva Corian lock motstår deformation och tillåter prover att eluera direkt i engångsprovrör. Designen möjliggör synlig inspektion av extraktionsprocessen och underlättar rengöringen. HyperSep™ Glasblockmanifolder är kompatibla med HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Pump.
- Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock
- Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
- Provrörsställ möjliggör användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
- Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
- Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep Fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
Systemet HyperSep-96 inkorporerar traditionella fastfas-extraktionssorbenter i 96-brunnsplattformat och ger snabb analys utan att kompromissa med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet både för metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns i paket med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 24-portars vakuummanifold, för PFAS |
| För användning med (applikation) | SPE, PFAS |
| För användning med (utrustning) | Vakuumpump |
| Produktlinje | HyperSep |
| Typ | Vakuumgrenrör |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.