Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ vakuumgrenrör i glasblock
Produktkod. 30308743 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Formatera:
16-portars vakuummanifold
16-portars vakuummanifold, för PFAS
24-portars vakuummanifold, för PFAS
24-ports vakuumgrenrör
För användning med (applikation):
SPE
SPE, PFAS
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
30308743 16-portars vakuummanifold, för PFAS SPE, PFAS -
10447263 16-portars vakuummanifold SPE Varje
10354413 24-ports vakuumgrenrör SPE Varje
30308742 24-portars vakuummanifold, för PFAS SPE, PFAS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30308743 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6010416VMPFAS
Beräknad leverans: 02-11-2026
16- och 24-portars vakuumgrenrör påskyndar provbearbetningen; glasblocksdesign möjliggör synlig inspektion av extraktionsprocessen och förenklar rengöringen.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar. Vi erbjuder ett komplett utbud av extraktionstillbehör för att komplettera både traditionella kassetter och 96-brunnsplattformat.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblockmanifolder erbjuder ett enkelt sätt att snabbt bearbeta flera prover. Manifoldens styva Corian lock motstår deformation och tillåter prover att eluera direkt i engångsprovrör. Designen möjliggör synlig inspektion av extraktionsprocessen och underlättar rengöringen. HyperSep™ Glasblockmanifolder är kompatibla med HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Pump.
HyperSep PFAS-glasblockmanifolder är hållbara, kemiskt resistenta enheter som är utformade för att ge flera års problemfria extraktioner. Maifold har särskilt designats för PFAS-applikationer, systemet är anpassat för att ge minimal bakgrund, vilket gör det till en idealisk lösning för laboratorier som fokuserar på rena och pålitliga extraktioner.
  • Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock
  • Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
  • Provrörsställ tillåter användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
  • Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
  • Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
  • HyperSep SPE-patroner och plattor
HyperSep Fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
Systemet HyperSep-96 inkorporerar traditionella fastfas-extraktionssorbenter i 96-brunnsplattformat och ger snabb analys utan att kompromissa med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet både för metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns i paket med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 16-portars vakuummanifold, för PFAS
För användning med (applikation) SPE, PFAS
För användning med (utrustning) Vakuumpump
Produktlinje HyperSep
Typ Vakuumgrenrör
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.