Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Adaptors Safety Tray
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Manifold Safety Tray, 1 pk
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Use the Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Safety Tray as the bottom of the manifold and to contain spills. The HyperSep Glass Block Vacuum Manifold enables solid phase extraction sample preparation using 16 or 24 SPE cartridges.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Manifold Safety Tray, 1 pk |
| För användning med (applikation) | SPE Sample Preparation |
| För användning med (utrustning) | Glass Block Vacuum Manifold Adaptors |
| Produktlinje | HyperSep |
| Typ | Manifold Safety Tray |