Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumfördelare i glasblock
Produktkod. 10289454 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Hållarklämmor för uppsamlingsställ, 12 st
Uppsamlingsställ för 16 portar vakuumfördelare, 1 pk
Uppsamlingsställ för 24-ports vakuumgrenrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 10289454
Brand: Thermo Scientific™ 60104252
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Välj ett uppsamlingsställ med 16 eller 24 positioner för din Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumfördelare i glasblock.
Välj ett uppsamlingsställ med 16 eller 24 positioner för användning med Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumfördelare i glasblock. Förgreningsröret möjliggör förberedelse av fastfasextraktion med SPE-patroner. Extrakten samlas upp i rör i uppsamlingsstället.
HyperSep Glass Block Manifolds are durable, chemically resistant units designed to provide years of trouble-free extractions.
Polypropylene racks are highly resistant to chemical degradation and abuse, and are supplied according to the number of positions on the manifold lid
Vacuum control valve allows optimization of sample flow rates during extraction
Test tube racks allow the use of 12-13mm or 16mm disposable test tubes
Vacuum gauge and bleed valve enables easy monitoring of the vacuum process
Corner leg supports prevent damage to the luers and tips when the lid is not being used
HyperSep SPE Cartridges and Plates
HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are available in packs of 100 individual wells and in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Uppsamlingsställ för 24-ports vakuumgrenrör
För användning med (applikation) Extract Collection
För användning med (utrustning) Glass Block Vacuum Manifold
Produktlinje HyperSep
Typ Collection Rack
Kvantitet 1 Pk.