Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock vakuumförgreningsrör kolumnadaptrar
Produktkod. 11939896 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (applikation):
SPE Provberedning
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11939896 SPE Provberedning Paket med 15
1 options
Produktkod. 11939896 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60104259
Beräknad leverans: 20-11-2026
Beställ dessa patronadaptrar när du använder olika patronstorlekar på glasblockets vakuumförgreningsrör.
Använd Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock vakuumförgreningsrörskassettadaptrar för användning av olika storlekar fastfasextraktion (SPE) patroner på glasblockets vakuumförgreningsrör för provberedning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kolumnadaptrar för 1 mL, 3 mL, 6 mL SPE-kolonner, 15 pk
För användning med (applikation) SPE Provberedning
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör i glasblock, 1 mL, 3 mL, 6 mL SPE-kolonner
Produktlinje HyperSep
Typ Kolumnadaptrar
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.