Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock vakuumförgreningsrör Luer-kopplingar och pluggar
Produktkod. 10678505 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Bulk Luer Fittings, 12 pk
Luer Lock Pluggar, 12 pk
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10678505 Bulk Luer Fittings, 12 pk Paket med 12
11924576 Luer Lock Pluggar, 12 pk Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10678505 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60104256
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställ dessa skott Luer-kopplingar för användning med glasblockets vakuumförgreningsrör.
Beställ dessa Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumgrenrör Luer-kopplingar och pluggar när du behöver byta. De HyperSep Glasblock Vakuum Manifold möjliggör provberedning genom fastfasextraktion med 16 eller 24 SPE-patroner.
HyperSep vakuumgrenrör i glasblock är hållbara, kemikaliebeständiga enheter som är designade för att ge år av problemfria extraktioner.
Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock
Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
Provrörsställ tillåter användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep extraktionskassetter för fast fas erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
HyperSep-96-systemet innehåller traditionella extraktionssorbenter för fast fas i 96-brunnsplattformat som ger snabb analys utan kompromiss med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96-brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96-produkter finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bulk Luer Fittings, 12 pk
För användning med (applikation) SPE Provberedning
För användning med (utrustning) Vakuumfördelare i glasblock
Produktlinje HyperSep
Typ Bulkhead Luer Fittings
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.