Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumfördelarpumpar i glasblock
Produktkod. 10290715 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Vakuumpump, europeisk version
Vakuumpump, nordamerikansk version
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10290715
Brand: Thermo Scientific™ 60104243
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
16- och 24-portars vakuumgrenrör påskyndar provbearbetningen; glasblocksdesign möjliggör synlig inspektion av extraktionsprocessen och förenklar rengöringen.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar. Vi erbjuder ett komplett utbud av extraktionstillbehör för att komplettera både traditionella kassetter och 96-brunnsplattformat.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock Manifolds erbjuder ett enkelt sätt att snabbt bearbeta flera prover. Förgreningsröret är stel Corian™ locket motstår vridning och tillåter prover att eluera direkt i engångsprovrör. Designen möjliggör synlig inspektion av extraktionsprocessen och underlättar rengöringen.
HyperSep vakuumgrenrör i glasblock är hållbara, kemikaliebeständiga enheter som är designade för att ge år av problemfria extraktioner.
  • Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock.
  • Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
  • Provrörsställ tillåter användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
  • Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
  • Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep extraktionskassetter för fast fas erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
HyperSep-96-systemet innehåller traditionella extraktionssorbenter för fast fas i 96-brunnsplattformat som ger snabb analys utan kompromiss med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96-brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96-produkter finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vakuumpump, nordamerikansk version
För användning med (applikation) SPE Provberedning
För användning med (utrustning) Vakuumfördelare i glasblock
Produktlinje HyperSep
Typ Vakuumpump
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.