Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock Vakuumgrenrör Avstängningskranar
Produktkod. 11928168 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vakuumfördelare i glasblock med 16 portar
Vakuumfördelare i glasblock med 24 portar
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11928168 Vakuumfördelare i glasblock med 24 portar Paket med 24
10692615 Vakuumfördelare i glasblock med 16 portar Paket med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11928168 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60104244
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd denna kran för att kontrollera flödet av extrakt som lämnar din SPE-kassett på Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumfördelare i glasblock.
Kontrollera flödet av extrakt som lämnar din SPE-kassett med hjälp av Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock Vakuumgrenrör Avstängningskranar. Genom grenröret kan du bearbeta 16 eller 24 prover HyperSep SPE fastfasextraktionspatroner under vakuum. Avstängningskranar är fästa på spetsen av patronen för manuell kontroll av flödet.
HyperSep vakuumgrenrör i glasblock är hållbara, kemikaliebeständiga enheter som är designade för att ge år av problemfria extraktioner.
Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock
Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
Provrörsställ tillåter användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep extraktionskassetter för fast fas erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
HyperSep-96-systemet innehåller traditionella extraktionssorbenter för fast fas i 96-brunnsplattformat som ger snabb analys utan kompromiss med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96-brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96-produkter finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Avstängningskranar för 24-portars vakuumfördelare i glasblock
För användning med (applikation) Manuell flödeskontroll
För användning med (utrustning) Vakuumfördelare i glasblock med 24 portar
Produktlinje HyperSep
Typ Avstängningskranar
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.