Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock Vakuumgrenrör Avstängningskranar
Produktkod. p-6228245 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Vakuumfördelare i glasblock med 16 portar
Vakuumfördelare i glasblock med 24 portar
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 24
Produktkod. 10692615
Brand: Thermo Scientific™ 60104242
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna kran för att kontrollera flödet av extrakt som lämnar din SPE-kassett på Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumfördelare i glasblock.
Kontrollera flödet av extrakt som lämnar din SPE-kassett med hjälp av Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock Vakuumgrenrör Avstängningskranar. Genom grenröret kan du bearbeta 16 eller 24 prover HyperSep SPE fastfasextraktionspatroner under vakuum. Avstängningskranar är fästa på spetsen av patronen för manuell kontroll av flödet.
HyperSep vakuumgrenrör i glasblock är hållbara, kemikaliebeständiga enheter som är designade för att ge år av problemfria extraktioner.
Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock
Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
Provrörsställ tillåter användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep extraktionskassetter för fast fas erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
HyperSep-96-systemet innehåller traditionella extraktionssorbenter för fast fas i 96-brunnsplattformat som ger snabb analys utan kompromiss med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96-brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96-produkter finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Avstängningskranar för 16-portars vakuumfördelare i glasblock
För användning med (applikation) Manuell flödeskontroll
För användning med (utrustning) Vakuumfördelare i glasblock med 16 portar
Produktlinje HyperSep
Typ Avstängningskranar
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.