Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuummätare för glasblocksvakuuminsugning
Produktkod. 10301245 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Vakuummätare
Vakuummätare och ventilenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10301245 Vakuummätare och ventilenhet Varje
10352885 Vakuummätare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10301245 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60104261
Beräknad leverans: 11-12-2026
Beställ vakuummätaren om en ersättning behövs för att mäta vakuumet i glasblockets insugningsrör.
Beställ Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Vacuum Gauge om du behöver en ersättning. Manifolden möjliggör bearbetning av 16 eller 24 prover genom HyperSep SPE fastfasextraktionspatroner under vakuum. Mätaren finns separat eller med ventilaggregatet.
HyperSep vakuumgrenrör i glasblock är hållbara, kemikaliebeständiga enheter som är designade för att ge år av problemfria extraktioner.
Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock
Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
Provrörsställ tillåter användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep extraktionskassetter för fast fas erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
HyperSep-96-systemet innehåller traditionella extraktionssorbenter för fast fas i 96-brunnsplattformat som ger snabb analys utan kompromiss med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96-brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96-produkter finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) SPE Provberedning
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör
Produktlinje HyperSep
Typ Vakuummätare och ventilenhet
Kvantitet 1 Pk.