Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-kolumner för Online SPE
Produktkod. 10577435 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sorbent:
HyperSep Behåll AX
HyperSep Behålla CX
HyperSep Behålla PEP
HyperSep Hypercarb
Diameter (metrisk) Inre:
2,1 mm
3,0 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sorbent Diameter (metrisk) Inre unitSize
10577435 HyperSep Hypercarb 3,0 mm Varje
10578015 HyperSep Behålla PEP 2,1 mm Varje
10169044 HyperSep Behålla PEP 3,0 mm Varje
10199174 HyperSep Behålla CX 2,1 mm Varje
10629375 HyperSep Behålla CX 3,0 mm Varje
10547435 HyperSep Behåll AX 2,1 mm Varje
10733976 HyperSep Behåll AX 3,0 mm Varje
10240895 HyperSep Hypercarb 2,1 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10577435 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60312502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med dessa kolonner som kombinerar SPE-kemi med traditionella HPLC-kolonnbeslag och hårdvara.
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE-produkter. Tillgängliga i flera bekväma format, använder kolumnerna populära HyperSep SPE kemi. När de används med konventionella HPLC-system och lämpliga omkopplingsventiler ger de:
  • Effektivt avlägsnande av föroreningar, såsom proteiner, från prover
  • Snabb, effektiv rengöring och koncentrering av målföreningar
HyperSep HPLC-kolonner för Online SPE kombinerar SPE-kemi med traditionella HPLC-kolonnbeslag och hårdvara.
HyperSep HPLC-kolumner för Online SPE är tillgängliga med följande HyperSep SPE kemi:
HyperSep™ Retain™ PEP —för retention av polära och opolära analyter
HyperSep Retain-CX— för retention av basiska och opolära analyter
HyperSep Retain-AX— för retention av sura och opolära analyter
HyperSep™ Hypercarb™ —för retention av extremt polära analyter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HyperSep Hypercarb; 3,0 mm ID
För användning med (applikation) Online Solid Phase Extraktion
För användning med (utrustning) Konventionellt HPLC-system
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Hypercarb
Typ Online HPLC-kolumn
Diameter (metrisk) Inre 3,0 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.