Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-kolumner för Online SPE
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE-produkter. Tillgängliga i flera bekväma format, använder kolumnerna populära HyperSep SPE kemi. När de används med konventionella HPLC-system och lämpliga omkopplingsventiler ger de:
- Effektivt avlägsnande av föroreningar, såsom proteiner, från prover
- Snabb, effektiv rengöring och koncentrering av målföreningar
HyperSep HPLC-kolonner för Online SPE kombinerar SPE-kemi med traditionella HPLC-kolonnbeslag och hårdvara.
HyperSep™ Retain™ PEP —för retention av polära och opolära analyter
HyperSep Retain-CX— för retention av basiska och opolära analyter
HyperSep Retain-AX— för retention av sura och opolära analyter
HyperSep™ Hypercarb™ —för retention av extremt polära analyter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | HyperSep Behåll PEP; 2,1 mm ID |
| För användning med (applikation) | Online Solid Phase Extraktion |
| För användning med (utrustning) | Konventionellt HPLC-system |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Behålla PEP |
| Typ | Online HPLC-kolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1 mm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.