Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE 96-brunnsplattor
Produktkod. 10354083 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
96-brunnar; 25 mg Sängvikt
96-brunnsplatta; 10 mg Sängvikt
96-brunnsplatta; 50 mg Sängvikt
Individuella SPE-brunnar
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Sängvikt unitSize
10354083 96-brunnar; 25 mg Sängvikt 25 mg Varje
10418294 Individuella SPE-brunnar 10 mg Paket med 100
11587631 Individuella SPE-brunnar 25 mg Paket med 100
10743877 Individuella SPE-brunnar 50 mg Paket med 100
10009002 96-brunnsplatta; 10 mg Sängvikt 10 mg Varje
10101223 96-brunnsplatta; 50 mg Sängvikt 50 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10354083 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60302607
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unika grafitkolbaserade SPE 96-brunnars plattor erbjuder retention och separation av polära föreningar där kiseldioxid och harts stationära faser misslyckas
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb SPE 96-Well Plates har ett unikt grafitkolbaserat material som håller kvar mycket polära föreningar där kisel- och hartskolonner misslyckas. Kemin tillåter selektivitet för strukturellt liknande föreningar och tillåter separation av föreningar med enkla lösningsmedel.
HyperSep Hypercarb SPE 96-Well Plates är packade med 30 μm sfäriska partiklar av 100 % poröst grafitkol (PGC). Sammansatt av platta ark av hexagonalt arrangerade kolatomer med en fullt tillfredsställd valens, ytan av Hypercarb är kristallin och mycket reproducerbar, utan mikroporer.
Kemin är pH-stabil 0 till 14 och erbjuder en unik retentionsmekanism som ger en helt annan selektivitet än kiseldioxid eller polymera faser, bestäms av styrkan i interaktionen mellan analyter och Hypercarb yta.
Hög batch-till-batch-reproducerbarhet säkerställer konsekvent, reproducerbar analytisk prestanda
Starka retentionsegenskaper tillåter användning av låga bäddvikter för koncentrerade extrakt
Ingen begränsning för polära föreningar
Inga begränsningar för —elueringsmedel använder 100 % organiskt eller 100 % vattenhaltigt och allt däremellan
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96-brunnar; 25 mg Sängvikt
Sängvikt 25 mg
För användning med (applikation) Retention av högpolära föreningar
Partikelstorlek 30 till 40μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Hypercarb
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.