Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE-kassetter
Produktkod. p-4524381 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) unitSize
10190633 200 mg 3 ml Paket med 30
10513025 100 mg 1 ml Paket med 30
10786893 50 mg 1 ml Paket med 50
10714406 25 mg 1 ml Paket med 50
10233313 500 mg 6 ml Paket med 20
10748043 1000 mg 6 ml Paket med 10
10026844 2 000 mg 15 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10190633 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60106301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unika grafitkolbaserade SPE-patroner erbjuder retention och separering av polära föreningar där stationära kisel- och hartsfaser misslyckas.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb SPE-patroner har ett unikt grafitkolbaserat material som håller kvar mycket polära föreningar där kisel- och hartskolonner misslyckas. Kemin tillåter selektivitet för strukturellt liknande föreningar och tillåter separation av föreningar med enkla lösningsmedel.
HyperSep Hypercarb SPE-patroner är packade med 30 μm sfäriska partiklar av 100 % poröst grafitkol (PGC). Sammansatt av platta ark av hexagonalt arrangerade kolatomer med en fullt tillfredsställd valens, ytan av Hypercarb är kristallin och mycket reproducerbar, utan mikroporer.
Kemin är pH-stabil 0 till 14 och erbjuder en unik retentionsmekanism som ger en helt annan selektivitet än kiseldioxid eller polymera faser, bestäms av styrkan i interaktionen mellan analyter och Hypercarb yta.
Hög batch-till-batch-reproducerbarhet säkerställer konsekvent, reproducerbar analytisk prestanda
Starka retentionsegenskaper tillåter användning av låga bäddvikter för koncentrerade extrakt
Ingen begränsning för polära föreningar
Inga begränsningar för —elueringsmedel använder 100 % organiskt eller 100 % vattenhaltigt och allt däremellan
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 3 ml
Beskrivning 200 mg bäddvikt; 3 ml kolonnvolym
Sängvikt 200 mg
För användning med (applikation) Retention av högpolära föreningar
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 30μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Hypercarb
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 3 mL
Kvantitet Paket om 30
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.