Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Spjut Direct-Connect Online SPE-kolumner
Produktkod. 10128044 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sorbent:
HyperSep Behåll AX
HyperSep Behålla CX
HyperSep Behålla PEP
HyperSep Hypercarb
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3.0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10128044
Brand: Thermo Scientific™ 60310201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med dessa direktanslutna SPE-skyddskolonner, med fingertät design för bekvämlighet och effektivitet.
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE-produkter. Tillgängliga i flera bekväma format, kolumnerna använder populära HyperSep SPE kemi. När de används med konventionella HPLC-system, kolonner och lämpliga omkopplingsventiler ger de:
  • Effektivt avlägsnande av föroreningar, såsom proteiner, från prover
  • Snabb, effektiv rengöring och koncentrering av målföreningar
Thermo Scientific HyperSep Spjut Direct-Connect Online SPE Columns har en unik fingertät design för bekvämlighet och effektivitet.
HyperSep Spjut Direct-Connect Online SPE-kolumner är tillgängliga med följande HyperSep SPE kemi:
HyperSep™ Retain™ PEP —för retention av polära och opolära analyter
HyperSep Retain-CX— för retention av basiska och opolära analyter
HyperSep Retain-AX— för retention av sura och opolära analyter
HyperSep™ Hypercarb™ —för retention av extremt polära analyter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HyperSep Behåll PEP; 2,1 mm ID
För användning med (applikation) Online Solid Phase Extraktion
För användning med (utrustning) Konventionellt HPLC-system
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Behålla PEP
Typ Online Solid Phase Extraction Column
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm