Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Spjut Direct-Connect Online SPE-kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Rengör och koncentrera målanalyter på några minuter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE-produkter. Tillgängliga i flera bekväma format, kolumnerna använder populära HyperSep SPE kemi. När de används med konventionella HPLC-system, kolonner och lämpliga omkopplingsventiler ger de:
- Effektivt avlägsnande av föroreningar, såsom proteiner, från prover
- Snabb, effektiv rengöring och koncentrering av målföreningar
Thermo Scientific HyperSep Spjut Direct-Connect Online SPE Columns har en unik fingertät design för bekvämlighet och effektivitet.
HyperSep™ Retain™ PEP —för retention av polära och opolära analyter
HyperSep Retain-CX— för retention av basiska och opolära analyter
HyperSep Retain-AX— för retention av sura och opolära analyter
HyperSep™ Hypercarb™ —för retention av extremt polära analyter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | HyperSep Hypercarb; 2,1 mm ID |
| För användning med (applikation) | Online Solid Phase Extraktion |
| För användning med (utrustning) | Konventionellt HPLC-system |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Hypercarb |
| Typ | Online Solid Phase Extraction Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1 mm |