Description
HyperSep SPE PFAS SPE-produkter är utformade för att tillgodose behoven av extraktion och koncentration av PFAS-prover för riktad och inte riktad screening samtidigt som bakgrundskontamination minimeras. Utbudet av selektiviteter och format är utformade för att uppfylla kraven för de viktigaste miljötestningsmetoderna genom att extrahera och koncentrera prover från dricksvatten, grundvatten, ytvatten, avloppsvatten, jord, mat och andra komplexa matriser.
Per- och polyfluorerade alkylämnen (PFAS) är bland de främsta framväxande föroreningarna som ger anledning till oro. Detekteringen och kvantifieringen av kända PFAS och upptäckten av okända PFAS-ämnen växer snabbt. SPE-lösningar är en grundläggande del av det analytiska arbetsflödet för analys av PFAS-föreningar.
Thermo Scientific tillhandahåller en rad produkter för att möta PFAS-testningskrav, t.ex EPA-metoder: 1633, 537.1, 533.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | HyperSep LÖS KOL |
| Sängvikt | 10 g |
| För användning med (applikation) | EPA-metod 1633, extraktion av PFAS från vatten, vävnad, jord eller biosolids i samband med SPE-patron |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 55 till 65μ m och 120/400 mesh |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | Grafitiserad kolsvart (GCB) |
| Typ | Extraktionskolonn i fast fas |
| Kvantitet | 10 g |