Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Fenylplattor
Produktkod. p-4524417 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
100 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10600436
Brand: Thermo Scientific™ 60300688
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erhåll förbättrad extraktion av aromatiska föreningar och basiska analyter med dessa fenyl SPE-brunnsplattor som erbjuder alternativ selektivitet för retention av basiska föreningar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
I Thermo Scientific™ HyperSep™ Fenylplattor, den aromatiska ringens elektrontäthet ger en annan selektivitet än andra opolära sorbenter för retention av basiska föreningar. Patronerna används vanligtvis för opolära interaktioner, såsom:
  • Extraktion av aromatiska föreningar
  • Extraktion av basiska analyter
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96-brunnsplatta; Sängvikt 100 mg
Sängvikt 100 mg
För användning med (applikation) Extraktion av aromatiska föreningar och basanalyter
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Fenyl
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) Tja 1 mL