Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Adapterplattor för tryckgrenrör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
6 ml-patroner
HyperSep positivt tryckgrenrör, 10 ml/15 ml SPE-patroner
HyperSep Övertrycksfördelare, 1 mL SPE-patroner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd Thermo Scientific™ HyperSep™ Övertrycksfördelare Adapterplatta som matchar storleken på fastfasextraktion (SPE) patroner som används. De HyperSep Övertrycksfördelare rymmer upp till 48 SPE-patroner i olika storlekar: 1, 3, 6 och 10/15 ml.
The HyperSep Positive Pressure Manifold holds up to 48 SPE cartridges. Samples and solvent, added to the SPE cartridge, are extracted under positive pressure for an even flow at each position. Extracts are collected into 13 or 16mm tubes. This SPE manifold provides a quick, simple and robust way to prepare multiple samples for analysis by chromatography.
See related products if you need replacements for any of these HperSep Positive Pressure Manifold accessories.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Adapter Plate for 10 mL/15 mL Cartridges for PP Manifold, 1 pk |
| För användning med (applikation) | Industrial Chromatography |
| För användning med (utrustning) | HyperSep positivt tryckgrenrör, 10 ml/15 ml SPE-patroner |
| Produktlinje | HyperSep |
| Typ | Adapter Plate |