Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Adapterplattor för tryckgrenrör
Produktkod. 13486916 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1 ml-patroner
6 ml-patroner
HyperSep Positivt tryck-manifold, 10 ml/15 ml SPE-patroner
HyperSep Övertrycksfördelare, 1 mL SPE-patroner
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
13486916 HyperSep Övertrycksfördelare, 1 mL SPE-patroner Varje
13466926 6 ml-patroner Varje
13406926 HyperSep Positivt tryck-manifold, 10 ml/15 ml SPE-patroner Varje
13496916 1 ml-patroner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13486916 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60104265
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd adapterplattan som matchar storleken på solid phase extraction (SPE) patroner som används med Thermo Scientific™ HyperSep™ Övertrycksgrenrör.
Använd Thermo Scientific™ HyperSep™ Övertrycksfördelare Adapterplatta som matchar storleken på fastfasextraktion (SPE) patroner som används. De HyperSep Övertrycksfördelare rymmer upp till 48 SPE-patroner i olika storlekar: 1, 3, 6 och 10/15 ml.
De HyperSep Övertrycksfördelare rymmer upp till 48 SPE-patroner. Prover och lösningsmedel, tillsatta SPE-patronen, extraheras under positivt tryck för ett jämnt flöde vid varje position. Extrakten samlas i 13 eller 16 mm rör. Detta SPE-grenrör ger ett snabbt, enkelt och robust sätt att förbereda flera prover för analys genom kromatografi.
Se relaterade produkter om du behöver byta ut något av dessa HperSep-tillbehör för övertrycksfördelare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Adapterplatta för 1 mL patroner för PP-grenrör, 1 pk
För användning med (applikation) Industriell kromatografi
För användning med (utrustning) HyperSep Övertrycksfördelare, 1 mL SPE-patroner
Produktlinje HyperSep
Typ Adapterplatta