Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Uppsamlingsställ för tryckgrenrör
Produktkod. p-6228248 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Uppsamlingsställ för 13 mm rör
Uppsamlingsställ för 16 mm rör, 1 pk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15280349
Brand: Thermo Scientific™ 60104269
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd uppsamlingsstället som matchar storleken på solida uppsamlingsrör som används med Thermo Scientific™ HyperSep™ Övertrycksgrenrör.
Använd Thermo Scientific™ HyperSep™ Uppsamlingsställ för övertrycksgrenrör som matchar storleken på uppsamlingsröret som används. De HyperSep Positivt tryckförgreningsrör förbereder upp till 48 prover genom fastfasextraktion (SPE) samtidigt. Extrakten samlas i 13 eller 16 mm rör.
The HyperSep Positive Pressure Manifold holds up to 48 SPE cartridges. Samples and solvent, added to the SPE cartridge, are extracted under positive pressure for an even flow at each position. Extracts are collected into 13 or 16mm tubes. This SPE manifold provides a quick, simple and robust way to prepare multiple samples for analysis by chromatography.
See related products if you need replacements for any of these HperSep Positive Pressure Manifold accessories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Uppsamlingsställ för 13 mm rör
För användning med (applikation) Extract Collection
För användning med (utrustning) 13 mm Tubes, Positive Pressure Manifold
Produktlinje HyperSep
Typ Collection Rack