Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Installationssats för tryckgrenrör
Produktkod. 13436926 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Installationssats, 1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
13436926 Installationssats, 1 st Varje
1 options
Produktkod. 13436926 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60104272
Beräknad leverans: 21-12-2026
Skaffa alla delar som behövs för att ställa in din Thermo Scientific™ HyperSep™ Övertrycksgrenrör.
Använd Thermo Scientific™ HyperSep™ Övertrycksgrenrörsinstallationssats för alla delar som behövs för att installera ditt grenrör. De HyperSep Övertrycksfördelare rymmer upp till 48 SPE-patroner. Prover och lösningsmedel, tillsatta SPE-patronen, extraheras under positivt tryck för ett jämnt flöde vid varje position. Extrakten samlas i 13 eller 16 mm rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Installationssats, 1 st
För användning med (applikation) SPE
För användning med (utrustning) Övertrycksgrenrör
Produktlinje HyperSep
Typ Installationssats