Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Pressure Manifold Waste Container
Produktkod. 13416926 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Övertrycksgrenrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 13416926
Brand: Thermo Scientific™ 60104270
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Collect waste from the Thermo Scientific™ HyperSep™ Positive Pressure Manifold using this pre-drilled waste container.
Use the Thermo Scientific™ HyperSep™ Positive Pressure Manifold Waste Container to collect waste from the manifold. The HyperSep Positive Pressure Manifold holds up to 48 SPE cartridges. Samples and solvent, added to the SPE cartridge, are extracted under positive pressure for an even flow at each position. Extracts are collected into 13 or 16mm tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pre-Drilled Waste Container, 1 pk
För användning med (applikation) SPE
För användning med (utrustning) Övertrycksgrenrör
Produktlinje HyperSep
Typ Pre-Drilled Waste Container