Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Proteinfällningsplatta
Produktkod. 10331435 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Proteindenaturering i biologiska prover
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10331435 Proteindenaturering i biologiska prover Varje
1 options
Produktkod. 10331435 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60304201
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Få en snabb, effektiv metod för att ta bort proteiner från biologiska föreningar med hjälp av proteinkraschtekniken med dessa 96-brunnars proteinutfällningsplattor.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Proteinfällningsplattor ger ett snabbt och effektivt tillvägagångssätt för att ta bort proteiner från biologiska föreningar med hjälp av proteinkraschtekniken. I kombination med SPE och SLE erbjuder Protein Precipitation Plate ett omfattande utbud av alternativ för provberedning av biologiskt baserade föreningar. Plattorna med 96 brunnar är idealiska för användning i automatiserade system med hög genomströmning.
HyperSep Proteinfällningsplattor erbjuder dessa funktioner:
  • Dubbel fritta design
  • Hydrofob/oleofob frits möjliggör endast utfällning av proteiner
  • Porstorleken är optimerad för idealisk flödeshastighet
  • Speciellt utvald polypropen för låga extraherbara ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Proteinfällningsplatta
För användning med (applikation) Proteindenaturering i biologiska prover
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Protein
Typ Proteinfällningsplatta
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.