Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AXE-kassetter
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå överlägsen återvinning för sura analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AXE-patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material, delvis modifierat med funktionella kvaternära amingrupper. Deras användning vid SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
- Höga, konsekventa återhämtningar
- Idealisk för stora prover
- Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
- Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
- pH stabil 0 till 14
- Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Beskrivning | Sängvikt 60 mg; Kolonnvolym 3 ml |
| Sängvikt | 60 mg |
| För användning med (applikation) | Retention av sura analyter |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 30 till 50μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Kvartär amin-modifierad polystyren DVB |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.