Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AXE-kassetter
Produktkod. 10772917 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10772917
Brand: Thermo Scientific™ 60107402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnå överlägsen återvinning för sura analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AX SPE-kassetter.
Uppnå överlägsen återvinning för sura analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AXE-patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material, delvis modifierat med funktionella kvaternära amingrupper. Deras användning vid SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Widely used in forensic and clinical analysis of THC and its metabolites, Hypersep Retain SPE cartridges conform to industry standard configurations and allow efficient routine processing by vacuum, positive pressure or centrifugation.
  • High, consistent recoveries
  • Ideal for large samples
  • Fast and easy sample preparation and method development
  • Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
  • pH stable 0 to 14
  • Available in a wide range of chemistries and bed weights
For Use With: The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 3 ml
Beskrivning Bed weight 30 mg; Column volume 3 mL
Sängvikt 30 mg
För användning med (applikation) Retention of Acidic Analytes
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 30 to 50 μm
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Quaternary Amine-Modified Polystyrene DVB
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 3 mL
Kvantitet Pack of 50
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.