Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AXE-kassetter
Produktkod. p-4524405 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10635535
Brand: Thermo Scientific™ 60107401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå överlägsen återvinning för sura analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AX SPE-kassetter.
Uppnå överlägsen återvinning för sura analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AXE-patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material, delvis modifierat med funktionella kvaternära amingrupper. Deras användning vid SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Används ofta i rättsmedicinsk och klinisk analys av THC och dess metaboliter, Hypersep Behåll SPE-patroner som överensstämmer med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
  • Höga, konsekventa återhämtningar
  • Idealisk för stora prover
  • Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
  • Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
  • pH stabil 0 till 14
  • Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
För användning med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 1 ml
Beskrivning Sängvikt 30 mg; Kolonnvolym 1 ml
Sängvikt 30 mg
För användning med (applikation) Retention av sura analyter
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 30 till 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Kvartär amin-modifierad polystyren DVB
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet Paket om 100
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.