Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AX SPE 96-brunnars plattor och individuella brunnar
Produktkod. 10076154 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sorbent:
HyperSep Behåll AX
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Sorbent Förpackningsstorlek
10076154 HyperSep Behåll AX Varje
1 options
Produktkod. 10076154 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60303408
Beräknad leverans: 20-11-2026
Uppnå överlägsen återvinning för sura analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AX SPE-kassetter.
Uppnå överlägsen återvinning för sura analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AX SPE 96-brunnars plattor och individuella brunnar, packade med hög kapacitet, hög renhet, högporöst polystyren DVB-material delvis modifierat med kvaternära aminfunktionella grupper. Deras användning vid SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Används ofta i rättsmedicinsk och klinisk analys av THC och dess metaboliter, Hypersep Behåll SPE-brunnar i överensstämmelse med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
  • Höga, konsekventa återhämtningar
  • Idealisk för stora prover
  • Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
  • Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
  • pH stabil 0 till 14
  • Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
För användning med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96-brunnar; Sängvikt 60 mg
För användning med (applikation) Analys av THC och dess metaboliter
Partikelstorlek 30 till 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Behåll AX
Typ 96-brunnsplatta