Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behåll AX-plattor
Produktkod. 13486976 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
96 Avtagbar brunnsplatta
96 Fast brunnsplatta
Sängvikt:
30 mg
60 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Sängvikt Förpackningsstorlek
13486976 96 Fast brunnsplatta 60 mg Varje
13476976 96 Fast brunnsplatta 30 mg Varje
10073584 96 Avtagbar brunnsplatta 30 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13486976 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60306404
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Uppnå överlägsen återvinning för sura analyter med HyperSep Behåll AX Plates.
Uppnå överlägsna återställningar för sura analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX-plattor, fyllda med ett högkapacitets, högrenhets, mycket poröst polystyren DVB-material delvis modifierat med kvatära aminfunktionella grupper. Deras användning vid SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, forensiska och miljömässiga tillämpningar.
Används ofta i rättsmedicinsk och klinisk analys av THC och dess metaboliter, Hypersep Behåll SPE-brunnar i överensstämmelse med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
  • Höga, konsekventa återhämtningar
  • Idealisk för stora prover
  • Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
  • Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
  • pH stabil 0 till 14
  • Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
För användning med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96 Fast brunnsplatta
Sängvikt 60 mg
För användning med (applikation) Analys av THC och dess metaboliter
Partikelstorlek 30 till 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Behåll AX
Typ 96-brunnsplatta
Volym (metrisk) Tja 2 mL
Kvantitet 1 förpackning
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.