Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla CX Patroner
Produktkod. 10471635 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10471635 60 mg 3 ml Paket med 50
10176354 30 mg 1 ml Paket med 100
10382275 30 mg 3 ml Paket med 50
10554495 200 mg 3 ml Paket med 50
10036224 500 mg 3 ml Paket med 50
10046224 500 mg 6 ml Paket med 30
10250145 100 mg 6 ml Paket med 30
10466954 60 mg 6 ml Paket med 30
10620646 150 mg 6 ml Paket med 30
10382225 2 000 mg 25 ml Paket med 20
10712737 200 mg 6 ml Paket med 30
10496764 1000 mg 25 ml Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10471635 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60107303
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Uppnå konsekvent, hög återvinning för basiska föreningar med dessa Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla CX Patroner.
Uppnå konsekvent, hög återvinning för basiska föreningar med dessa HyperSep Behålla CX Patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material delvis modifierat med sulfonsyrafunktionella grupper för att ge överlägsen återvinning för basiska analyter. Dessa katjonbytarpatroner, som används vid SPE-provberedning, kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Används i stor utsträckning i kriminaltekniska och kliniska analyser av ett brett spektrum av droger, inklusive grundläggande och neutrala droger. Hypersep Behåll SPE-patroner som överensstämmer med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
  • Höga, konsekventa återhämtningar
  • Idealisk för stora prover
  • Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
  • Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
  • pH stabil 0 till 14
  • Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
För användning med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 3 ml
Beskrivning 60 mg bäddvikt; 3 ml kolonnvolym
Sängvikt 60 mg
För användning med (applikation) Retention av basanalyter
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 30 till 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Sulfonsyramodifierad polystyren DVB
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 3 mL
Kvantitet Paket om 50
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.