Beskrivning
Uppnå konsekvent, hög återvinning för basiska föreningar med dessa HyperSep Behålla CX Patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material delvis modifierat med sulfonsyrafunktionella grupper för att ge överlägsen återvinning för basiska analyter. Dessa katjonbytarpatroner, som används vid SPE-provberedning, kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
- Höga, konsekventa återhämtningar
- Idealisk för stora prover
- Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
- Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
- pH stabil 0 till 14
- Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Beskrivning | 500 mg bäddvikt; 3 ml kolonnvolym |
| Sängvikt | 500 mg |
| För användning med (applikation) | Retention av basanalyter |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 30 till 50μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Sulfonsyramodifierad polystyren DVB |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.