Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla CX Tallrikar
Produktkod. 13446976 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
30 mg
60 mg
Volym (metrisk) Tja:
1 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
13446976 60 mg 1 ml Varje
13436976 30 mg 2 ml Varje
10369444 30 mg 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13446976 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60306304
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå konsekvent, hög återvinning för basiska föreningar med dessa Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla CX Tallrikar.
Uppnå konsekvent, hög återvinning för basiska föreningar med dessa Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla CX Plattor, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material delvis modifierat med sulfonsyrafunktionella grupper för att ge överlägsen återvinning för basiska analyter. Används vid SPE-provberedning, kan dessa katjonbytarbrunnsplattor och individuella brunnar avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Används i stor utsträckning i kriminaltekniska och kliniska analyser av ett brett spektrum av droger, inklusive grundläggande och neutrala droger. Hypersep Behåll SPE-brunnar i överensstämmelse med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
  • Höga, konsekventa återhämtningar
  • Idealisk för stora prover
  • Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
  • Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
  • pH stabil 0 till 14
  • Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
För användning med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Behåll CX 60 mg/2 ml 96 Fixed Well Plate
Sängvikt 60 mg
För användning med (applikation) Retention av basanalyter
Partikelstorlek 30 till 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Sulfonsyramodifierad polystyren DVB
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) Tja 1 ml
Kvantitet 1 förpackning
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.