Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Tallrikar
Produktkod. 13416976 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
30 mg
60 mg
Volym (metrisk):
1 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13416976 60 mg 2 ml Varje
11507671 30 mg 2 ml Varje
10258124 30 mg 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13416976 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60306208
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få balanserad retention för polära och opolära analyter med HyperSep Behålla PEP Tallrikar.
Få balanserad retention för polära och opolära analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Plattor, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material modifierat med urea funktionella grupper. Med ett kemi-pH stabilt 0 till 14, kan dessa patroner i SPE-provberedning avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Funktioner: Idealisk för stora prover, Hypersep Behåll SPE-brunnar i överensstämmelse med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
  • [bullet] Höga, konsekventa återhämtningar
  • [bullet] Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
  • [bullet] Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
  • [bullet] Finns i ett brett utbud av kemier och sängvikter
Användningsområden:
  • [bullet] Läkemedel och metaboliter i biologiska vätskor
  • [kula] Peptider i serum, plasma eller biologiska vätskor
  • [bullet] Miljöprover
För användning med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Behålla PEP 60 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
Sängvikt 60 mg
För användning med (applikation) Retention av polära och opolära analyter
Partikelstorlek 30 till 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Urea-modifierad polystyren DVB
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) 2 ml
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Kvantitet 1 förpackning