Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner
Produktkod. 10595895 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
2 000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) unitSize
10595895 30 mg 1 ml Paket med 100
15974417 600 mg 6 ml Paket med 50
10259564 30 mg 3 ml Paket med 50
15984417 300 mg 3 ml Paket med 100
10505905 60 mg 3 ml Paket med 50
10448104 200 mg 3 ml Paket med 50
10351215 500 mg 3 ml Paket med 50
10618725 500 mg 6 ml Paket med 30
10015894 100 mg 6 ml Paket med 30
10269564 60 mg 6 ml Paket med 30
10279954 150 mg 6 ml Paket med 30
10565245 200 mg 6 ml Paket med 30
11504745 2 000 mg 25 ml Paket med 20
11514745 1000 mg 25 ml Paket med 20
13406936 100 mg 3 ml Paket med 50
13436936 1000 mg 6 ml Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10595895 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60107201
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få balanserad retention för polära och opolära analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner.
Få balanserad retention för polära och opolära analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material modifierat med urea funktionella grupper. Med ett kemi-pH stabilt 0 till 14, kan dessa patroner i SPE-provberedning avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Drag:
Idealisk för stora prover, Hypersep Behåll SPE-patroner som överensstämmer med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
  • Höga, konsekventa återhämtningar
  • Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
  • Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
  • Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
Användningsområden:
  • Läkemedel och metaboliter i biologiska vätskor
  • Peptider i serum, plasma eller biologiska vätskor
  • Miljöprover
För användning med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 1 ml
Beskrivning 30 mg bäddvikt; 1 ml kolonnvolym
Sängvikt 30 mg
För användning med (applikation) Retention av polära och opolära analyter
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Urea-modifierad polystyren DVB
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet Paket om 100
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.