Description
Få balanserad retention för polära och opolära analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material modifierat med urea funktionella grupper. Med ett kemi-pH stabilt 0 till 14, kan dessa patroner i SPE-provberedning avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Idealisk för stora prover, Hypersep Behåll patroner som överensstämmer med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
- Höga, konsekventa återhämtningar
- Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
- Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
- Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
- Läkemedel och metaboliter i biologiska vätskor
- Peptider i serum, plasma eller biologiska vätskor
- Miljöprover
Specifications
Specifications
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Beskrivning | Behålla PEP 100 mg/3 mL Patron 50 pk |
| Sängvikt | 100 mg |
| För användning med (applikation) | Retention av polära och opolära analyter |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 40 till 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Urea-modifierad polystyren DVB |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.