Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner
Produktkod. 13436936 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
2 000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 13436936
Brand: Thermo Scientific™ 60107218
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få balanserad retention för polära och opolära analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner.
Få balanserad retention för polära och opolära analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material modifierat med urea funktionella grupper. Med ett kemi-pH stabilt 0 till 14, kan dessa patroner i SPE-provberedning avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Drag:
Idealisk för stora prover, Hypersep Behåll patroner som överensstämmer med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
  • Höga, konsekventa återhämtningar
  • Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
  • Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
  • Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
Användningsområden:
  • Läkemedel och metaboliter i biologiska vätskor
  • Peptider i serum, plasma eller biologiska vätskor
  • Miljöprover
För användning med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Beskrivning Behålla PEP 1 g/6 ml patron pk30
Sängvikt 1000 mg
För användning med (applikation) Retention av polära och opolära analyter
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Urea-modifierad polystyren DVB
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 6 mL
Kvantitet Paket om 30
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.