Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner
Produktkod. 15984417 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
2 000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 15984417
Brand: Thermo Scientific™ 60107226
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få balanserad retention för polära och opolära analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner.
Få balanserad retention för polära och opolära analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material modifierat med urea funktionella grupper. Med ett kemi-pH stabilt 0 till 14, kan dessa patroner i SPE-provberedning avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Features:
Ideal for large samples, Hypersep Retain cartridges conform to industry standard configurations and allow efficient routine processing by vacuum, positive pressure or centrifugation.
  • High, consistent recoveries
  • Fast and easy sample preparation and method development
  • Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
  • Available in a wide range of chemistries and bed weights
Applications:
  • Drugs and metabolites in biological fluids
  • Peptides in serum, plasma or biological fluids
  • Environmental samples
For Use With: The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 3 ml
Beskrivning 300 mg bed weight; 3 mL column volume
Sängvikt 300 mg
För användning med (applikation) Retention of Polar and Nonpolar Analytes
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Urea-Modified Polystyrene DVB
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 3 mL
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.