Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX tallrikar
Produktkod. 13486996 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
96 Avtagbar brunnsplatta
96 Fast brunnsplatta
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Sängvikt Förpackningsstorlek
13486996 96 Fast brunnsplatta 50 mg Varje
10457894 96 Avtagbar brunnsplatta 10 mg Varje
10427073 96 Avtagbar brunnsplatta 50 mg Varje
10085674 96 Avtagbar brunnsplatta 100 mg Varje
13407006 96 Fast brunnsplatta 25 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13486996 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60307243
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Erhåll utmärkt prestanda för extraktion av karboxylsyra och andra svaga syror med dessa starka anjonbytare SPE-brunnsplattor och individuella brunnar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Plates har en stark anjonbytarsorbent för extraktion av svaga syror. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Isolering av anjoniska proteiner
  • Avlägsnande av sura matpigment
  • Isolering av fenoliska föreningar
  • Nukleinsyror, nukleotider och ytaktiva ämnen
HyperSep SAX Strong Anion Exchanger SPE 96-Well Plates och Individual Wells är idealiska för extraktion av karboxylsyra och andra svaga syror. Kemin extraherar negativt laddade föreningar från både vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga lösningar.
  • Amingruppen maskerar effekten av kolkedjan i den funktionella gruppen
  • Selektivitet kan ställas in genom val av buffert
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96 Fast brunnsplatta
Sängvikt 50 mg
För användning med (applikation) Extraktion av svaga syror
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SAX
Typ 96-brunnsplatta
Volym (metrisk) 2 mL
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Kvantitet 1 Pk.