Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX tallrikar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Plates har en stark anjonbytarsorbent för extraktion av svaga syror. Typiska tillämpningar inkluderar:
- Isolering av anjoniska proteiner
- Avlägsnande av sura matpigment
- Isolering av fenoliska föreningar
- Nukleinsyror, nukleotider och ytaktiva ämnen
Amine group masks the effect of the carbon chain of the functional group
Selectivity can be tuned by choice of buffer
HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep™ solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 96 Avtagbar brunnsplatta |
| Sängvikt | 10 mg |
| För användning med (applikation) | Extraction of Weak Acids |
| Partikelstorlek | 40 to 60 μm |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep SAX |
| Typ | 96-well Plate |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Volym (metrisk) Tja | 1 mL |
| Kvantitet | 1 Pk. |