Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX-kassetter
Produktkod. 10130743 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
5000 mg
10 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10130743
Brand: Thermo Scientific™ 60108418
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få utmärkta prestanda för extraktion av karboxylsyra och andra svaga syror med dessa starka anjonbytare SPE-patroner.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX-patroner har en stark anjonbytarsorbent för extraktion av svaga syror. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Isolering av anjoniska proteiner
  • Avlägsnande av sura matpigment
  • Isolering av fenoliska föreningar
  • Nukleinsyror, nukleotider och ytaktiva ämnen
HyperSep SAX Strong Anion Exchanger Cartridges är idealiska för extraktion av karboxylsyra och andra svaga syror. Kemin extraherar negativt laddade föreningar från både vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga lösningar.
Amingruppen maskerar effekten av kolkedjan i den funktionella gruppen
Selektivitet kan ställas in genom val av buffert
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 1 ml
Beskrivning 100 mg Sängvikt; 1 ml kolumnvolym
Sängvikt 100 mg
För användning med (applikation) Extraktion av svaga syror
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SAX
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet Paket om 100
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.