Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX-kassetter
Produktkod. 10574465 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
5000 mg
10 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) unitSize
10574465 2 000 mg 15 ml Paket med 20
10100693 500 mg 6 ml Paket med 30
10575615 50 mg 1 ml Paket med 100
10130743 100 mg 1 ml Paket med 100
10289414 200 mg 3 ml Paket med 50
10045724 1000 mg 6 ml Paket med 30
10786134 500 mg 3 ml Paket med 50
10651006 5000 mg 25 ml Paket med 20
10107714 10 g 75 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10574465 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60108713
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Få utmärkta prestanda för extraktion av karboxylsyra och andra svaga syror med dessa starka anjonbytare SPE-patroner.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX-patroner har en stark anjonbytarsorbent för extraktion av svaga syror. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Isolering av anjoniska proteiner
  • Avlägsnande av sura matpigment
  • Isolering av fenoliska föreningar
  • Nukleinsyror, nukleotider och ytaktiva ämnen
HyperSep SAX Strong Anion Exchanger Cartridges är idealiska för extraktion av karboxylsyra och andra svaga syror. Kemin extraherar negativt laddade föreningar från både vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga lösningar.
Amingruppen maskerar effekten av kolkedjan i den funktionella gruppen
Selektivitet kan ställas in genom val av buffert
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolumnkapacitet (metrisk) 15 ml
Beskrivning 2 g Sängvikt; 15 ml kolumnvolym
Sängvikt 2 000 mg
För användning med (applikation) Extraktion av svaga syror
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SAX
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 15 mL
Kvantitet Paket med 20
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.