Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX stark katjonbytare SPE 96-brunnars plattor och individuella brunnar
Produktkod. 10361445 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sorbent:
HyperSep SCX
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Sorbent Förpackningsstorlek
10361445 HyperSep SCX Paket med 100
1 options
Produktkod. 10361445 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60300582
Beräknad leverans: 16-12-2026
Erhåll utmärkta prestanda för extraktion av laddade basiska föreningar med dessa starka katjonbytare SPE-brunnsplattor och individuella brunnar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep SCX Strong katjonbytare SPE 96-brunnars plattor och individuella brunnar har en stark katjonbytarsorbent för extraktion av laddade basiska föreningar. Typiska tillämpningar inkluderar utvinning av:
Antibiotika
Läkemedelsföreningar
Organiska baser
Aminosyror
Katekolaminer
Herbicider
HyperSep SCX Strong katjonbytare 96-brunnars plattor och individuella brunnar är idealiska för extraktion av ett brett utbud av laddade basföreningar.
Modifierad bensenring ger potential för opolära interaktioner
Lågt pKa-värde
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Individuella SPE-brunnar; Sängvikt 25 mg
För användning med (applikation) Extraktion av laddade basföreningar
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SCX
Typ Individuell väl