Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX plattor
Produktkod. 13447006 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
96 Avtagbar brunnsplatta
96 Fast brunnsplatta
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Sängvikt Förpackningsstorlek
13447006 96 Fast brunnsplatta 50 mg Varje
10631206 96 Avtagbar brunnsplatta 10 mg Varje
10110883 96 Avtagbar brunnsplatta 50 mg Varje
10724627 96 Avtagbar brunnsplatta 100 mg Varje
13437006 96 Fast brunnsplatta 25 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13447006 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60307253
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Erhåll utmärkta prestanda för extraktion av laddade basiska föreningar med dessa starka katjonbytare SPE-brunnsplattor och individuella brunnar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX-plattor har en stark katjonbytarsorbent för extraktion av laddade basiska föreningar. Typiska tillämpningar inkluderar utvinning av:
  • Antibiotika
  • Läkemedelsföreningar
  • Organiska baser
  • Aminosyror
  • Katekolaminer
  • Herbicider
HyperSep SCX Strong katjonbytare 96-brunnars plattor och individuella brunnar är idealiska för extraktion av ett brett utbud av laddade basföreningar.
  • Modifierad bensenring ger potential för opolära interaktioner
  • Lågt pKa-värde
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96 Fast brunnsplatta
Sängvikt 50 mg
För användning med (applikation) Extraktion av laddade basföreningar
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SCX
Typ 96-brunnsplatta
Volym (metrisk) 2 mL
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Kvantitet 1 Pk.