Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX plattor
Produktkod. p-4524443 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
96 Avtagbar brunnsplatta
SCX 100 mg/1 mL 96 löstagbar brunnsplatta, 1 pk
SCX 25 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
SCX 50 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10631206
Brand: Thermo Scientific™ 60300585
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Erhåll utmärkta prestanda för extraktion av laddade basiska föreningar med dessa starka katjonbytare SPE-brunnsplattor och individuella brunnar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX-plattor har en stark katjonbytarsorbent för extraktion av laddade basiska föreningar. Typiska tillämpningar inkluderar utvinning av:
  • Antibiotika
  • Läkemedelsföreningar
  • Organiska baser
  • Aminosyror
  • Katekolaminer
  • Herbicider
HyperSep SCX Strong Cation Exchanger 96-Well Plates and Individual Wells are ideally suited for the extraction of a wide range of charged basic compounds.
Modified benzene ring provides potential for nonpolar interactions
Low pKa value
HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep™ solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96 Avtagbar brunnsplatta
Sängvikt 10 mg
För användning med (applikation) Extraction of Charged Basic Compounds
Partikelstorlek 40 to 60 μm
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SCX
Typ 96-well Plate
Volym (metrisk) 1 mL
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Kvantitet 1 Pk.