Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX-kassetter
Produktkod. 10776134 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
10 g
100 mg
1000 mg
2 000 mg
20 000 mg
200 mg
50 000 mg
50 mg
500 mg
5000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10776134 500 mg 6 ml Paket med 30
10147704 50 mg 1 ml Paket med 100
10273073 100 mg 1 ml Paket med 100
10157704 200 mg 3 ml Paket med 50
10384083 500 mg 3 ml Paket med 50
10447124 1000 mg 6 ml Paket med 30
10361385 2 000 mg 15 ml Paket med 20
10249314 5000 mg 25 ml Paket med 20
10448294 10 g 75 ml Paket med 10
13426946 20 000 mg 75 ml Paket med 10
13446946 50 000 mg 150 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10776134 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60108520
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få utmärkt prestanda för extraktion av laddade basföreningar med dessa starka katjonbytar SPE-patroner.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX-patroner har en stark katjonbytarsorbent för extraktion av laddade basiska föreningar. Typiska tillämpningar inkluderar utvinning av:
  • Antibiotika
  • Läkemedelsföreningar
  • Organiska baser
  • Aminosyror
  • Katekolaminer
  • Herbicider
HyperSep SCX Strong katjonbytarkassetter är idealiska för extraktion av ett brett utbud av laddade basföreningar.
Modifierad bensenring ger potential för opolära interaktioner
Lågt pKa-värde
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Beskrivning 500 mg Sängvikt; 6 ml kolonnvolym
Sängvikt 500 mg
För användning med (applikation) Extraktion av laddade basföreningar
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SCX
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 6 mL
Kvantitet Paket om 30
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.