Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Kiselplattor
Produktkod. 13476996 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
96 Fast brunnsplatta
96 avtagbar brunnsplatta
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Sängvikt Förpackningsstorlek
13476996 96 Fast brunnsplatta 100 mg Varje
10495723 96 avtagbar brunnsplatta 10 mg Varje
10757883 96 avtagbar brunnsplatta 25 mg Varje
10553215 96 avtagbar brunnsplatta 50 mg Varje
10178024 96 avtagbar brunnsplatta 100 mg Varje
13456996 96 Fast brunnsplatta 50 mg Varje
13466996 96 Fast brunnsplatta 25 mg Varje
13446996 96 Fast brunnsplatta 10 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13476996 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60307234
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll analyter i opolära matriser och separata föreningar med mycket liknande struktur med dessa kiseldioxid SPE-brunnsplattor och individuella brunnar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Kiselplattor har en polär sorbent som främst används för att hålla kvar analyter i opolära matriser och kan effektivt separera föreningar med mycket liknande struktur. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Extraktion av polära föreningar inklusive aldehyder, aminer, läkemedel, bekämpningsmedel och herbicider
  • Extraktion av karotenoider, fettlösliga vitaminer, aflatoxiner i matmatriser
  • Extraktion av fettsyror och fosfolipider
Det högkvalitativa kiseldioxidmaterialet som används i HyperSep Silica SPE 96-Well Plates and Individual Wells adsorberar analyter från opolära lösningsmedel som kolväten, mindre polära estrar och etrar. Absorbenten är också lämplig för användning som en katjonbytare med medelhög styrka i vattenhaltigt medium.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96 Fast brunnsplatta
Sängvikt 100 mg
För användning med (applikation) Retention av analyter i opolära matriser
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Kiseldioxid
Typ Extraktionsbrunnsplatta i fast fas
Volym (metrisk) 2 mL
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Kvantitet 1 Pk.