Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica patroner
Produktkod. 10414603 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvikt:
10 g
100 mg
1000 mg
2 000 mg
20 000 mg
200 mg
50 000 mg
50 mg
500 mg
5000 mg
70 000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
15 ml
25 ml
75 ml
150 ml
Sorbent:
HyperSep Kiseldioxid
Kvantitet:
Paket med 10
Paket med 20
Paket om 100
Paket om 30
Paket om 50
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) Sorbent Kvantitet Unit Size
10414603 1000 mg 6 ml HyperSep Kiseldioxid Paket om 30 Paket med 30
10553985 500 mg 3 ml HyperSep Kiseldioxid Paket om 50 Paket med 50
10563985 100 mg 1 ml HyperSep Kiseldioxid Paket om 100 Paket med 100
10036414 50 mg 1 ml HyperSep Kiseldioxid Paket om 100 Paket med 100
10672284 200 mg 3 ml HyperSep Kiseldioxid Paket om 50 Paket med 50
10120743 500 mg 6 ml HyperSep Kiseldioxid Paket om 30 Paket med 30
10075674 2 000 mg 15 ml HyperSep Kiseldioxid Paket med 20 Paket med 20
10436934 5000 mg 25 ml HyperSep Kiseldioxid Paket med 20 Paket med 20
10514105 10 g 75 ml HyperSep Kiseldioxid Paket med 10 Paket med 10
15373426 100 mg 10 ml HyperSep Kiseldioxid Paket om 50 Paket med 50
13496936 70 000 mg 150 ml HyperSep Kiseldioxid Paket med 10 Paket med 10
13382120 500 mg 10 ml HyperSep Kiseldioxid Paket om 50 Paket med 50
13456826 20 000 mg 75 ml HyperSep Kiseldioxid Paket med 10 Paket med 10
13406946 50 000 mg 150 ml HyperSep Kiseldioxid Paket med 10 Paket med 10
13416946 10 g 25 ml HyperSep Kiseldioxid Paket med 20 Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 10414603 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 60108426
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
Beräknad leverans: 20-11-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
Behåll analyter i opolära matriser och separata föreningar med mycket liknande struktur med dessa kiseldioxid SPE-patroner.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica Cartridges har en polär sorbent som främst används för att hålla kvar analyter i opolära matriser och kan effektivt separera föreningar med mycket liknande struktur. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Extraktion av polära föreningar inklusive aldehyder, aminer, läkemedel, bekämpningsmedel och herbicider
  • Extraktion av karotenoider, fettlösliga vitaminer, aflatoxiner i matmatriser
  • Extraktion av fettsyror och fosfolipider
Det högkvalitativa kiseldioxidmaterialet som används i HyperSep Silica SPE Cartridges adsorberar analyter från opolära lösningsmedel som kolväten, mindre polära estrar och etrar. Absorbenten är också lämplig för användning som en katjonbytare med medelhög styrka i vattenhaltigt medium.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Beskrivning 1 g Sängvikt; 6 ml kolumnvolym
Sängvikt 1000 mg
För användning med (applikation) Retention av analyter i opolära matriser
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Kiseldioxid
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 6 mL
Kvantitet Paket om 30
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.