Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica patroner
Produktkod. 13406946 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
10 g
100 mg
1000 mg
2 000 mg
20 000 mg
200 mg
50 000 mg
50 mg
500 mg
5000 mg
70 000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
15 ml
25 ml
75 ml
150 ml
Sorbent:
HyperSep Kiseldioxid
Kvantitet:
Paket med 10
Paket med 20
Paket om 100
Paket om 30
Paket om 50
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 13406946
Brand: Thermo Scientific™ 60108850
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Behåll analyter i opolära matriser och separata föreningar med mycket liknande struktur med dessa kiseldioxid SPE-patroner.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica Cartridges har en polär sorbent som främst används för att hålla kvar analyter i opolära matriser och kan effektivt separera föreningar med mycket liknande struktur. Typiska tillämpningar inkluderar:
  • Extraktion av polära föreningar inklusive aldehyder, aminer, läkemedel, bekämpningsmedel och herbicider
  • Extraktion av karotenoider, fettlösliga vitaminer, aflatoxiner i matmatriser
  • Extraktion av fettsyror och fosfolipider
Det högkvalitativa kiseldioxidmaterialet som används i HyperSep Silica SPE Cartridges adsorberar analyter från opolära lösningsmedel som kolväten, mindre polära estrar och etrar. Absorbenten är också lämplig för användning som en katjonbytare med medelhög styrka i vattenhaltigt medium.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 150 ml
Beskrivning Silica 50 g/150 mL Cartridge 10 Pk
Sängvikt 50 000 mg
För användning med (applikation) Retention av analyter i opolära matriser
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Kiseldioxid
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 150 mL
Kvantitet Paket med 10
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.