Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-kassetter (pH 9)
Produktkod. 12201198 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
1 g/6 ml, pk. av 30, pH9
2 g/12 ml, pk. av 20, pH9
20 g/60 ml, pk. av 10, pH 9
200 mg/3 ml, pk. av 50, pH 9
4 g/25 ml, pk. av 15, pH 9
500 mg/3 ml, pk. av 50, pH 9
500 mg/6 ml, pk. av 30, pH9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 15
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 12201198
Brand: Thermo Scientific™ 6010920039
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En snabb och effektiv provberedningsteknik för att avlägsna fosfolipider från biologiska matriser.
Tillhandahålla en snabb och effektiv provberedningsteknik för avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser med Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE cartrides (pH9) behandlar provberedning av biologiska matriser via ett enkelt, effektivt och effektivt protokoll. Fokus ligger på att avlägsna störande fosfolipider som orsakar ett antal problem för slutpunktsanalys.
SLE erbjuder ett antal fördelar jämfört med befintliga provberedningstekniker såsom flytande/vätskeextraktion (LLE) och proteinutfällningstekniker för att hantera biologiska matriser. Jämfört med LLE erbjuder SLE större reproducerbarhet och återvinning, lägre krav på lösningsmedel och förhindrar emulgering som ofta är förknippad med LLE-tekniken. Det lämpar sig också för full automatisering vilket inte är möjligt via LLE. SLE ger förbättrad renhet av provextrakt och tillhörande ökning av känslighet jämfört med proteinutfällningstekniker som inte kan avlägsna fosfolipider.
  • Enkelt, lättanvänt protokoll
  • Avlägsnande av fosfolipider
  • Större reproducerbarhet och återhämtning jämfört med LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 200 mg/3 ml, pk. av 50, pH 9
Sängvikt 200 mg
För användning med (applikation) Avlägsnande av fosfolipider från biologiska matriser
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Specialbehandlad diatomit
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 3 mL
Kvantitet Paket om 50